Learn More
Ácido 2-Metil-4-oxo-4-fenilbutírico, TRC
Código de producto. 30471549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471549 500 mg 500 miligramos
30470924 100 mg 100 miligramos
30480730 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM327155500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1771-65-9
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.21
Sinónimo 2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutanoic Acid
Nombre IUPAC 2-Ácido 2-metil-4-oxo-4-fenilbutanoico
SMILES O=C(C(CC(C1=CC=CC=C1)=O)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutyric Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O3/c1-8(11(13)14)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.08