Learn More
Ácido 2-metil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indol-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 1114596-35-8 |
| Fórmula molecular | C10H11NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO3/c1-5-8(10(13)14)9-6(11-5)3-2-4-7(9)12/h11H,2-4H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1[nH]c2CCCC(=O)c2c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-metil-4-oxo-1,5,6,7-tetrahidroindol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 193.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0739 |