Learn More
2-Metil-4-octanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468817 25 g 25 g
11458817 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19952.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7492-38-8 | C9H18O | 142.24 g/mol
2-Methyl-4-octanone is a building block ketone for proteomics research. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-metil-4-octanona es una cetona de bloque de construcción que se usa para la investigación proteómica. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7492-38-8
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.24
Número MDL MFCD00048808
Clave InChI ICSKJDZASFIJQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-octanone, 4-octanone, 2-methyl
PubChem CID 522566
Nombre IUPAC 2-Metiloctan-4-ona
SMILES CCCCC(=O)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-octanone
Punto de ebullición 180°C
Índice de refracción 1.415
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 99%