Learn More
2-metil-4-nitropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-4-nitropyridine |
| CAS | 13508-96-8 |
| Fórmula molecular | C6 H6 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Pyridine, 2-methyl-4-nitro-, 2-Picoline, 4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-4-nitropyridine, NSC 170691, 4-Nitro-2-picoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O2/c1-5-4-6(8(9)10)2-3-7-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(ccn1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-metil-4-nitropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 138.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0429 |