Learn More
Nitrato de 2-metil-4-nitrofenilguanidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-4-nitrophenylguanidine nitrate |
| CAS | 796738-73-3 |
| Fórmula molecular | C8 H10 N4 O2 . H N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Guanidine, N-(2-methyl-4-nitrophenyl)-, nitrate (1:1), Guanidine, (2-methyl-4-nitrophenyl)-, mononitrate (9CI), 2-Methyl-4-nitrophenylguanidine nitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N4O2.HNO3/c1-5-4-6(12(13)14)2-3-7(5)11-8(9)10;2-1(3)4/h2-4H,1H3,(H4,9,10,11);(H,2,3,4) |
| SMILES | Cc1cc(ccc1NC(=N)N)[N+](=O)[O-].O[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-(2-metil-4-nitrofenil)guanidina;ácido nítrico |
| Peso molecular (g/mol) | 257.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.076 |