Learn More
2-metil-4-nitroimidazol, Mikromol™
Código de producto. 17972366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17972366 25 mg 25 miligramos
17962356 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17972366 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0012.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-metil-4-nitroimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-nitroimidazole
CAS 696-23-1
Nombres de analitos o componentes 2-Methyl-4-nitroimidazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H5 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, Metronidazole Benzoate Imp. B (EP), Tinidazole Imp. A (EP), Metronidazole Imp. A (EP), Tinidazole USP Related Compound A, Tinidazole USP RC A, Tinidazole Related Compound A, Metronidazole Benzoate Impurity B, Metronidazole Impurity A, Tinidazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
SMILES Cc1nc(c[nH]1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-metil-4-nitro-1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 127.1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 127,0382 g/mol