Learn More
Ácido 2-metil-4-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-4-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 1975-51-5 |
| Fórmula molecular | C8H7NO4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 4-Nitro-o-toluic Acid, 4-Nitro-2-methylbenzoic Acid, NSC 227948 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-4-6(9(12)13)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1cc(ccc1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 181.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0375 |