Learn More
Ácido 2-metil-4-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15474067 5 g 5 g
15464067 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31332.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1975-51-5 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1975-51-5
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.147
Número MDL MFCD00210697
Clave InChI XXXOBNJIIZQSPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-o-toluic acid, 2-methyl-4-nitro-benzoic acid, 2-methyl-4-nitrobenzoicacid, 4-nitro-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-4-nitro, pubchem8363, acmc-1bsab, 2-carboxy-5-nitrotoluene, 2-methyl4-nitrobenzoic acid
PubChem CID 74790
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 152°C to 155°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 97%