Learn More
2-metil-4-nitroanisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-4-nitroanisole |
| CAS | 50741-92-9 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzene','1-methoxy-2-methyl-4-nitro-, Anisole','2-methyl-4-nitro- (6CI,7CI), 1-Methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene, 2-Methoxy-5-nitrotoluene, 2-Methyl-4-nitroanisole, 3-Methyl-4-methoxynitrobenzene, 4-Methoxy-3-methylnitrobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-6-5-7(9(10)11)3-4-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1C)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-2-metil-4-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 167.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0582 |