Learn More
2-metil-4-nitroanilina, TRC
Código de producto. 30471598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471598 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30471598 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM323545100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-nitrotoluene (2-Methyl-4-nitroaniline)
CAS 99-52-5
Fórmula molecular C7 H8 N2 O2
Cantidad 100 g
Sinónimo o-Toluidine','4-nitro- (8CI), 2-Methyl-4-nitrobenzenamine, 1-Amino-2-methyl-4-nitrobenzene, 2-Amino-1-methyl-5-nitrobenzene, 2-Amino-5-nitrotoluene, 2-Methyl-4-nitrophenylamine, 2-Methyl-p-nitroaniline, 3-Methyl-4-aminonitrobenzene, 4-Nitro-2-methylaniline, 4-Nitro-2-toluidine, 4-Nitro-6-methylaniline, 4-Nitro-o-toluidine, 5-Nitro-2-aminotoluene, Ansibases Red RL, Azoene Fast Red GL Base, Azogene Fast Red NRL Salt, Azogene Fast Red RL, Daito Red Base RL, Devol Red RL, Devol Red Salt E, Diabase Red RL, Fast Red 5NT, Fast Red 5NT Salt, Fast Red Base RL, Fast Red RL Base, Fast Red Salt RL, Hiltonil Fast Red RL Base, Hiltosal Fast Red RL Salt, Kako Red RL Base, Kayaku Red RL Base, MNA, MNA (optical crystal), Meisei Fast Red RL Base, Mitsui Red RL Base, NSC 2075, NSC 5508, Naphtoelan Red RL Base, Red Base Ciba X, Red Base Irga X, Red Base NRL, Red RL Base, Red base RL, Sanyo Fast Red RL Base, Sanyo Fast Red Salt RL, Spectrolene Red RL, Symulon Red RL Base, Tulabase Fast Red RL, Yamada Fast Red RL Base
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
SMILES Cc1cc(ccc1N)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-metil-4-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0586