Learn More
2-Metil-4-nitroanilina-d3, TRC
Código de producto. 30467695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467695 10 mg 10 miligramos
30465249 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30467695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32354710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246815-44-0
Fórmula molecular C7H5D3N2O2
Peso molecular (g/mol) 155.17
Sinónimo 2-Methyl-4-nitro-benzenamine-d3, 4-Nitro-o-toluidine-d3, 1-Amino-2-methyl-4-nitrobenzene-d3, 2-Amino-1-methyl-5-nitrobenzene-d3, 2-Amino-5-nitrotoluene-d3, 2-Methyl-4-nitrobenzenamine-d3, 2-Methyl-4-nitrophenylamine-d3, Fast Red RL Base-d3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-nitroaniline-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0774