Learn More
2-Metil-4-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428486 2500 g 2500 g
11408486 100 g 100 g
11418486 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15941.0E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 99-52-5 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-52-5
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007734
Clave InChI XTTIQGSLJBWVIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-nitrotoluene, 4-nitro-o-toluidine, 5-nitro-2-aminotoluene, p-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-4-nitro, fast red rl base, 1-amino-2-methyl-4-nitrobenzene, diabase red rl, ansibases red rl, devol red rl
PubChem CID 7441
Nombre IUPAC 2-metil-4-nitroanilina
SMILES CC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-nitroaniline
Punto de fusión 130°C to 133°C
Olor Characteristic
Cantidad 2500 g
Número UN UN2660
Beilstein 775772
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%