Learn More
2-Metil-4-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408486 100 g 100 g
11418486 500 g 500 g
11428486 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15941.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 99-52-5 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-52-5
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007734
Clave InChI XTTIQGSLJBWVIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-nitrotoluene, 4-nitro-o-toluidine, 5-nitro-2-aminotoluene, p-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-4-nitro, fast red rl base, 1-amino-2-methyl-4-nitrobenzene, diabase red rl, ansibases red rl, devol red rl
PubChem CID 7441
Nombre IUPAC 2-metil-4-nitroanilina
SMILES CC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-nitroaniline
Punto de fusión 130°C to 133°C
Olor Characteristic
Cantidad 100 g
Número UN UN2660
Beilstein 775772
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%