Learn More
2-Metil-4-n-propil-1,3-oxatiano, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11465237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465237 5 g 5 g
11475237 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22630.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67715-80-4
Fórmula molecular C8H16OS
Peso molecular (g/mol) 160.275
Número MDL MFCD00673203
Clave InChI GKGOLPMYJJXRGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-oxathiane, 2-methyl-4-propyl, 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, mixture of cis and trans, 1,3-oxathiane, 2-methyl-4-propyl-, 2r,4r-rel, 1,3-oxathiane, 2-methyl-4-propyl-, 2r,4s-rel, tropathiane, z-2-methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, 2-tropical oxathiane, e-galbanum oxathiane, z-galbanum oxathiane, dsstox_cid_27704
PubChem CID 101010
ChEBI CHEBI:87335
Nombre IUPAC 2-metil-4-propil-1,3-oxatiano
SMILES CCCC1CCOC(S1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-n-propyl-1,3-oxathiane
Nombre de nota cis + trans
Punto de ebullición 218°C to 220°C
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.27
Porcentaje de pureza 99%