Learn More
2-Metil-4-isotiazolina-3-Cloruro de Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30040503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040503 25 mg 25 miligramos
30009359 1 g 1 g
30004162 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31498525MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26172-54-3
Fórmula molecular C4 H5 N O S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 151.61
Sinónimo 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one Hydrochloride, 2-Methylisothiazol-3-one hydrochloride, 3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), 3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-, hydrochloride (9CI), 4-Isothiazolin-3-one, 2-methyl-, hydrochloride (8CI), 2-Methyl-3-isothiazolone hydrochloride, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride
Nombre IUPAC 2-metil-1,2-tiozol-3-ona; Cloruro
SMILES Cl.CN1SC=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.9859