Learn More
2-Metil-4-isotiazolin-3-ona, solución acuosa al 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15589503 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15589503 5 g 5 g
15599503 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15589503 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459970050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2682-20-4 | C4H5NOS | 115.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2682-20-4
Fórmula molecular C4H5NOS
Peso molecular (g/mol) 115.15
Clave InChI BEGLCMHJXHIJLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-isothiazolin-3-one, methylisothiazolinone, 2-methyl-4-isothiazoline-3-one, 2-methylisothiazol-3 2h-one, 2-methyl-3 2h-isothiazolone, n-methylisothiazolone, 3 2h-isothiazolone, 2-methyl, caswell no. 572a, 2-methyl-3-isothiazolone, unii-229d0e1qfa
PubChem CID 39800
ChEBI CHEBI:53620
Nombre IUPAC 2-metil-1,2-tiazol-3-ona
SMILES CN1C(=O)C=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Densidad 1.1600g/mL
pH 5.0 to 7.0 (1% aq. soln.)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 50% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.