Learn More
2-metil-4-isotiazolin-3-ona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324744 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324744 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15089000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
CAS 2682-20-4
Nombres de analitos o componentes 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H5 N O S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Neolone 950, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methylisothiazol-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NOS/c1-5-4(6)2-3-7-5/h2-3H,1H3
SMILES CN1SC=CC1=O
Nombre IUPAC 2-metil-1,2-tiazol-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 115.15
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0092 g/mol