Learn More
2-Metil-4(5)-nitroimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454274 50 g 50 g
11464274 250 g 250 g
11444274 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454274 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12569.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 696-23-1 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-23-1
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.10
Número MDL MFCD00005191
Clave InChI FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitro-1h-imidazole, menidazole, 1h-imidazole, 2-methyl-4-nitro, 1h-imidazole, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-4 5-nitroimidazole, imidazole, 2-methyl-4-nitro, unii-24ag2ww15w, imidazole, 2-methyl-5-nitro
PubChem CID 12760
Nombre IUPAC 2-metil-5-nitro-1H-imidazol
SMILES CC1=NC=C(N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4(5)-nitroimidazole
Punto de fusión 251°C to 254°C
Cantidad 50 g
Beilstein 4032
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-4(5)nitroimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-4(5)nitroimidazole