Learn More
2-metil-4,5-dicloro-3-piridazinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-4,5-dichloro-3-pyridazinone |
| CAS | 933-76-6 |
| Fórmula molecular | C5H4Cl2N2O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-4,5-dichloro-3(2H)-pyridazinon, 4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4Cl2N2O/c1-9-5(10)4(7)3(6)2-8-9/h2H,1H3 |
| SMILES | O=C1C(Cl)=C(Cl)C=NN1C |
| Nombre IUPAC | 4,5-dicloro-2-metilpiridazin-3(2H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.97 |