Learn More
2-metil-4,5-dicloro-3-piridazinona, TRC
Código de producto. 30483527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483527 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30483527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29978010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4,5-dichloro-3-pyridazinone
CAS 933-76-6
Fórmula molecular C5H4Cl2N2O
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Methyl-4,5-dichloro-3(2H)-pyridazinon, 4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4Cl2N2O/c1-9-5(10)4(7)3(6)2-8-9/h2H,1H3
SMILES O=C1C(Cl)=C(Cl)C=NN1C
Nombre IUPAC 4,5-dicloro-2-metilpiridazin-3(2H)-ona
Peso molecular (g/mol) 179
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.97