Learn More
2-metil-4,5,7-tricloroquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-4,5,7-trichloroquinoline |
| CAS | 203626-80-6 |
| Fórmula molecular | C10 H6 Cl3 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4,5,7-Trichloro-2-methylquinoline, |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6Cl3N/c1-5-2-7(12)10-8(13)3-6(11)4-9(10)14-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(Cl)c2c(Cl)cc(Cl)cc2n1 |
| Nombre IUPAC | 4,5,7-tricloro-2-metilquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 246.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.957 |