Learn More
2-Metil-4,5-(3,4,6-tri-O-acetil-2-desoxi-Alfa-D-glucopirano)-∆2-oxazolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-4,5-(3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-alpha-D-glucopyrano)-delta2-oxazoline |
| CAS | 35954-65-5 |
| Fórmula molecular | C14 H19 N O8 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5H-Pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diol, 5-[(acetyloxy)methyl]-3a,6,7,7a-tetrahydro-2-methyl-, 6,7-diacetate, (3aR,5R,6S,7R,7aR)- (ACI), 5H-Pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diol, 3a,6,7,7a-tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-, triacetate (ester), stereoisomer (8CI), 5H-Pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diol, 5-[(acetyloxy)methyl]-3a,6,7,7a-tetrahydro-2-methyl-, diacetate (ester), (3aR,5R,6S,7R,7aR)- (9CI), 5H-Pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diol, 5-[(acetyloxy)methyl]-3a,6,7,7a-tetrahydro-2-methyl-, diacetate (ester), [3aR-(3aα,5α,6β,7α,7aα)]- (ZCI), 5-(Acetoxymethyl)-2-methyl-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diyl diacetate, 2-Methyl-4,5-(3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-glucopyrano)-∆2-oxazoline, 2'-Deoxy-2-methyl-4,5-(α-D-glucopyrano)-δ2-oxazoline 3',4',6'-triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO8/c1-6-15-11-13(22-9(4)18)12(21-8(3)17)10(5-19-7(2)16)23-14(11)20-6/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-,14+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H]2OC(=N[C@@H]2[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)C |
| Nombre IUPAC | [(3aR,5R,6S,7R,7aR)-6,7-diacetiloxi-2-metil-5,6,7,7a-tetrahidro-3aH-pyrano[3,2-d][1,3]oxazol-5-il]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 329.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.1111 |