Learn More
Clorhidrato de 2-metil-3-vinil-6,7,8,9-tetrahidro-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona, Mikromol
Código de producto. 30462986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462986 4 x 25 mg 100 miligramos
30052270 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30462986 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0491.3400254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-metil-3-vinil-6,7,8,9-tetrahidro-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-vinyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride
CAS 2726145-01-1
Nombres de analitos o componentes 2-Methyl-3-vinyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H14 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Methyl-3-vinyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O.ClH/c1-3-9-8(2)12-10-6-4-5-7-13(10)11(9)14;/h3H,1,4-7H2,2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC1=C(C=C)C(=O)N2CCCCC2=N1
Nombre IUPAC 3-etenil-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 226.7
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0873 g/mol