Learn More
2-metil-3-tritilamino-4-[(2-N-bocamino)etilaminoacarbonil]amino-2H-pirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-3-tritylamino-4-[(2-N-bocamino)ethylaminoacarbonyl]amino-2H-pyrazole |
| CAS | 689293-69-4 |
| Fórmula molecular | C31 H36 N6 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid','[2-[[[[1-methyl-5-[(triphenylmethyl)amino]-1H-pyrazol-4-yl]amino]carbonyl]amino]ethyl]-','1,1-dimethylethyl ester (9CI), 1,1-Dimethylethyl N-[2-[[[[1-methyl-5-[(triphenylmethyl)amino]-1H-pyrazol-4-yl]amino]carbonyl]amino]ethyl]carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H36N6O3/c1-30(2,3)40-29(39)33-21-20-32-28(38)35-26-22-34-37(4)27(26)36-31(23-14-8-5-9-15-23,24-16-10-6-11-17-24)25-18-12-7-13-19-25/h5-19,22,36H,20-21H2,1-4H3,(H,33,39)(H2,32,35,38) |
| SMILES | Cn1ncc(NC(=O)NCCNC(=O)OC(C)(C)C)c1NC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | N-[2-[[1-metil-5-(tritilamino)pirazol-4-il]carbamoilamino]etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 540.656 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.285 |