Learn More
2-Metil-3-trifluorometilanilina, TRC
Código de producto. 30132793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132793 5 g 5 g
30012544 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3313455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54396-44-0
Fórmula molecular C8 H8 F3 N
Peso molecular (g/mol) 175.15
Sinónimo 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylamine, 2-Methyl-3-aminobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)-2-methylaniline, 3-(Trifluoromethyl)-2-methylbenzenamine
Nombre IUPAC 2-metil-3-(trifluorometil)anilina
SMILES Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0609