Learn More
2-metil-3-(trifluorometil)pivalanilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pivalanilide |
| CAS | 150783-50-9 |
| Fórmula molecular | C13H16F3NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,2-Dimethyl-N-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16F3NO/c1-8-9(13(14,15)16)6-5-7-10(8)17-11(18)12(2,3)4/h5-7H,1-4H3,(H,17,18) |
| SMILES | Cc1c(NC(=O)C(C)(C)C)cccc1C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetil-N-[2-metil-3-(trifluorometil)fenil]propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 259.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.1184 |