Learn More
2-Metil-3-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11317009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317009 5 g 5 g
11307009 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26846.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 878001-20-8
Fórmula molecular C9H7F3O
Peso molecular (g/mol) 188.149
Número MDL MFCD04116032
Clave InChI CUQHTBQRXZCFTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl-3-trifluoromethyl, ksc496k1r, 2-methyl-3-trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 3719148
Nombre IUPAC 2-metil-3-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.15
Porcentaje de pureza 97%