Learn More
2-Metil-3-(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11400461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400461 1 g 1 g
11410461 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400461 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20009.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54396-44-0
Fórmula molecular C8H8F3N
Peso molecular (g/mol) 175.154
Número MDL MFCD00153216
Clave InChI TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 3-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-o-toluidine, 3-amino-2-methyl benzotrifluoride, 2-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 2-methyl-3 trifluoromethyl aniline, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2735932
Nombre IUPAC 2-metil-3-(trifluorometil)anilina
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 37°C to 40°C
Punto de ebullición 62°C to 64°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2832865
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.16
Porcentaje de pureza 98%