Learn More
2-Metil-3-(trifluorometil)anilina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11985211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11985211 5 g 5 g
11975211 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11985211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 263800050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 54396-44-0
Fórmula molecular C8H8F3N
Peso molecular (g/mol) 175.16
Clave InChI TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 3-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-o-toluidine, 3-amino-2-methyl benzotrifluoride, 2-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 2-methyl-3 trifluoromethyl aniline, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2735932
Nombre IUPAC 2-metil-3-(trifluorometil)anilina
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 39.0°C to 41.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 108.0°C to 110.0°C
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Índice de refracción 1.4825
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.