Learn More
2-Metil-3-(trifluorometil)anilina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11975211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11975211 1 g 1 g
11985211 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11975211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 263800010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 54396-44-0
Fórmula molecular C8H8F3N
Peso molecular (g/mol) 175.16
Clave InChI TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 3-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-o-toluidine, 3-amino-2-methyl benzotrifluoride, 2-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 2-methyl-3 trifluoromethyl aniline, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2735932
Nombre IUPAC 2-metil-3-(trifluorometil)anilina
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 39.0°C to 41.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 108.0°C to 110.0°C
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4825
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.