Learn More
2-metil-3-tetrahidrofurantiol (mezcla cis y trans), TRC
Código de producto. 30479776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479776 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30479776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33014010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol(cis-and trans-mixture)
CAS 57124-87-5
Fórmula molecular C5H10OS
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,4-Anhydro-2,5-dideoxy-3-thiopentitol, Tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 2-Methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h4-5,7H,2-3H2,1H3
SMILES CC1OCCC1S
Nombre IUPAC 2-metiloxolano-3-tiol
Peso molecular (g/mol) 118.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0452