Learn More
2-metil-3-tetrahidrofurantiol (mezcla cis y trans), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol(cis-and trans-mixture) |
| CAS | 57124-87-5 |
| Fórmula molecular | C5H10OS |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,4-Anhydro-2,5-dideoxy-3-thiopentitol, Tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 2-Methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h4-5,7H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC1OCCC1S |
| Nombre IUPAC | 2-metiloxolano-3-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 118.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0452 |