Learn More
2-metil-3-sulfanil-1,2-dihidro-1,2,4-triazina-5,6-diona, Mikromol™
Descripción
2-metil-3-sulfanil-1,2-dihidro-1,2,4-triazina-5,6-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-3-sulfanyl-1,2-dihydro-1,2,4-triazine-5,6-dione |
| CAS | 58909-39-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Methyl-3-sulfanyl-1,2-dihydro-1,2,4-triazine-5,6-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H5 N3 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ceftriaxone Sodium Imp. C (EP), Ceftriaxone Imp. C (EP), Tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione, 2,5-Dihydro-6-hydroxy-2-methyl-5-oxo-3-mercapto-1,2,4-triazine, 2-Methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazine-3-thiol, Ro 11-8390, Ceftriaxone Sodium Impurity C, Ceftriaxone Impurity C |
| SMILES | CN1NC(=O)C(=O)N=C1S |
| Peso molecular (g/mol) | 159.16 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |