Learn More
2-Metil-3-fenilpirazina, TRC
Código de producto. 30132943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132943 1 g 1 g
30136573 500 mg 500 miligramos
30009328 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3564331G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29444-53-9
Fórmula molecular C11H10N2
Peso molecular (g/mol) 170.21
Nombre IUPAC 2-metil-3-fenilpirazina
SMILES Cc1nccnc1c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-phenylpyrazine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2/c1-9-11(13-8-7-12-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0844