Learn More
2-Metil-3-fenilpropionaldehído, TRC
Código de producto. 30476000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476000 50 mg 50 miligramos
30464939 100 mg 100 miligramos
30475269 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22293350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5445-77-2
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.2
Sinónimo 2-Methyl-3-phenylpropanal
Nombre IUPAC 2-metil-3-fenilpropanal
SMILES CC(Cc1ccccc1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-phenylpropionaldehyde
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,8-9H,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0888