Learn More
2-Metil-3-fenil-1-propeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en disolventes acuosos.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-3-phenyl-1-propene |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Slighlty soluble in aqeous solvents. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.21 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.