Learn More
2-Metil-3-pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347945 50 g 50 g
11337945 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08015.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 565-67-3 | C6H14O | 102.177 g/mol
2-Methyl-3-pentanol was used as a volatile marker. It used as a fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metil-3-pentanol se utilizó como un marcador volátil. Se usa como combustible.
Solubilidad
Amalgamar con etanol, éter etílico y benceno. Insoluble en agua
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes, los ácidos, los cloruros ácidos y los anhídridos ácidos. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-67-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL MFCD00004567
Clave InChI ISTJMQSHILQAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-pentanol, 3-pentanol, 2-methyl, propanol, 1-isopropyl, acmc-20anqw, 4-methyl-3-pentanol, 2-methyl-pentan-3-ol, 4-01-00-01716 beilstein handbook reference, istjmqshilqaec-uhfffaoysa
PubChem CID 11264
Nombre IUPAC 2-metilpentan-3-ol
SMILES CCC(C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-pentanol
Densidad 0.83
Punto de ebullición 127°C to 129°C
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Índice de refracción 1.417
Cantidad 50 g
Número UN UN2282
Beilstein 1718952
Información de solubilidad Amalgamate with ethanol,ethyl ether,benzene. Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%