Learn More
2-Metil-3-(p-isopropilfenil)propionaldehído (Cyclamal), TRC
Código de producto. 30136561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136561 50 g 50 g
30134311 10 g 10 g
30005023 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98766550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-95-7
Fórmula molecular C13H18O
Peso molecular (g/mol) 190.28
Sinónimo alpha-Methyl-4-(1-methylethyl)benzenepropanal, p-Isopropyl-alpha-methyl-hydrocinnamaldehyde, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propionaldehyde, 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propanal, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-methylpropanal, 3-(4-Isopropylphenyl)isobutyraldehyde, 3-(p-Isopropylphenyl)-2-methylpropionaldehyde, 3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyde, 4-Isopropyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde, Cyclamen Aldehyde, Cyclosal, Cyclosal Perfume, Cymal, p-Isopropyl-alpha-methylhydrocinnamaldehyde, alpha-Methyl-4-(1-methylethyl)benzenepropanal, alpha-Methyl-p-isopropylhydrocinnamaldehyde
Nombre IUPAC 2-metil-3-(4-propan-2-ilfenil)propanal
SMILES CC(Cc1ccc(cc1)C(C)C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde(Cyclamal)
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O/c1-10(2)13-6-4-12(5-7-13)8-11(3)9-14/h4-7,9-11H,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1358