Learn More
Éster metílico del ácido 2-metil-3-oxopentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-3-oxopentanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 17422-12-7 |
| Fórmula molecular | C7H12O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl 2,4-Dimethyl-3-oxobutyrate, Methyl 2-Methyl-3-oxopentanoate, Methyl 2-Methyl-3-oxovalerate, Methyl 2-Propionylpropionate, Methyl 3-Oxo-2-methylpentanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O3/c1-4-6(8)5(2)7(9)10-3/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(C(C)C(CC)=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-metil-3-oxopentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 144.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.08 |