Learn More
2-Metil-3-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15276038 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15276038 1 g 1 g
15286038 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15276038 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453690010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 18699-87-1
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD04114137
Clave InChI CCFGTKQIRWHYTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-nitro-pyridine, 3-nitro-2-picoline, 3-nitropicoline, 3-nitro-2-methylpyridine, pyridine, 2-methylnitro, pyridine, 2-methyl-3-nitro-9ci, nitropicoline, zlchem 137, acmc-209ep0, pyridine, 2-methyl-3-nitro
PubChem CID 329360
Nombre IUPAC 2-metil-3-nitropiridina
SMILES CC1=NC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-nitropyridine
Punto de ebullición 104.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-3-nitropyridine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación