Learn More
Ácido 2-metil-3-nitrofenilacético, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472179 5 g 5 g
15482179 25 g 25 g
15492179 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15472179 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64810.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23876-15-5 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23876-15-5
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.174
Número MDL MFCD07782132
Clave InChI LWIOFILTAJJDLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-nitrophenylacetic acid, 2-methyl-3-nitrophenyl acetic acid, 2-2-methyl-3-nitrophenyl acetic acid, 2-methyl-3-nitro-benzeneacetic acid, 3-nitro-o-tolyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-methyl-3-nitro, 2-methyl-3-nitrophenylaceticacid, 2-methyl-3-nitrobenzeneacetic acid, 2-methyl-3-nitro phenyl acetic acid, pubchem18230
PubChem CID 13530897
SMILES CC1=C(C=CC=C1[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
Punto de fusión 132°C to 136°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2581973
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido