Learn More
2-Metil-3-nitrobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459157 5 g 5 g
11444807 1 g 1 g
11469157 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21267.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6656-49-1 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6656-49-1
Fórmula molecular C8H6F3NO2
Peso molecular (g/mol) 205.14
Número MDL MFCD00042322
Clave InChI KQUQBPVYIURTNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-6-trifluoromethyltoluene, 2-methyl-1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, 2-nitro-6-trifluoromethyl toluene, 2-methyl-3-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 2-methyl-1-nitro-3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-nitro-o-xylene, 3-trifluoromethyl-2-methyl-1-nitrobenzene, pubchem4816, 2-methyl-3-nitro-benzotrifluoride
PubChem CID 81171
Nombre IUPAC 2-Metil-1-nitro-3-(trifluorometilo)benceno
SMILES CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Punto de ebullición 86°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.478
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 2457216
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.14
Porcentaje de pureza 97%