Learn More
2-Metil-3-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11404143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404143 25 g 25 g
11414143 100 g 100 g
11424143 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404143 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10347.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-83-8
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007731
Clave InChI HFCFJYRLBAANKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-nitrotoluene, 3-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-3-nitro, o-toluidine, 3-nitro, 2-methyl-3-nitro-aniline, 1-amino-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-nitro-6-aminotoluene, 2-methyl-3-nitrobenzenamine, 2-methyl-3-nitro-phenylamine, 2-methyl-3-nitrophenyl amine
PubChem CID 11783
Nombre IUPAC 2-metil-3-nitroanilina
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-nitroaniline
Punto de fusión 88°C to 91°C
Densidad 1.378
Punto de ebullición 305°C
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Número UN UN2660
Beilstein 388393
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%