Learn More
2-Metil-3-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10239823 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Förpackningsstorlek:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad Envase Förpackningsstorlek
10239823 100 g Frasco de vidrio 100 g
10153630 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10239823 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 152021000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 603-83-8 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 603-83-8
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007731
Clave InChI HFCFJYRLBAANKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-nitrotoluene, 3-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-3-nitro, o-toluidine, 3-nitro, 2-methyl-3-nitro-aniline, 1-amino-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-nitro-6-aminotoluene, 2-methyl-3-nitrobenzenamine, 2-methyl-3-nitro-phenylamine, 2-methyl-3-nitrophenyl amine
PubChem CID 11783
Nombre IUPAC 2-metil-3-nitroanilina
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-nitroaniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 87°C to 91°C
Color Verde amarillento a amarillo
Punto de ebullición 305°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)NH2
Cantidad 100 g
Beilstein 12, 848
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.