Learn More
2-Metil-3-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10153630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10153630 25 g Frasco de vidrio 25 g
10239823 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10153630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152020250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 603-83-8 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-83-8
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007731
Clave InChI HFCFJYRLBAANKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-nitrotoluene, 3-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-3-nitro, o-toluidine, 3-nitro, 2-methyl-3-nitro-aniline, 1-amino-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-nitro-6-aminotoluene, 2-methyl-3-nitrobenzenamine, 2-methyl-3-nitro-phenylamine, 2-methyl-3-nitrophenyl amine
PubChem CID 11783
Nombre IUPAC 2-metil-3-nitroanilina
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-nitroaniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 87°C to 91°C
Color Verde amarillento a amarillo
Punto de ebullición 305°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)NH2
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 848
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino