Learn More
2-Metil-3-(metiltio)pirazina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11483964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483964 1 g 1 g
11493964 5 g 5 g
11403974 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483964 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11957.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2882-20-4
Fórmula molecular C6H8N2S
Peso molecular (g/mol) 140.20
Número MDL MFCD00014610
Clave InChI PPPFFGVGWFKTHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-methylthio pyrazine, 2-methylthio-3-methylpyrazine, 2-methyl-3-methylsulfanyl-pyrazine, pyrazine, 2-methyl-3-methylthio, 2-methylmercapto-3-methylpyrazine, methylthio methyl pyrazine, 3-methyl-2-methylthiopyrazine, 2-methyl-3-methylmercaptopyrazine, unii-ki350cs0lz, pyrazine, 2-methyl-3 or 5-methylthio
PubChem CID 76152
Nombre IUPAC 2-metil-3-metilsulfanilipirazina
SMILES CSC1=NC=CN=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3- (methylthio)pyrazine
Densidad 1.15
Punto de ebullición 213°C to 214°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Índice de refracción 1.583
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.21
Porcentaje de pureza 99%