Learn More
Clorhidrato de 2-metil-3-isotiazolona-d3, TRC
Código de producto. 30468019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30468019 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30468019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3149675MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-isothiazolone-d3 hydrochloride
CAS 1329509-49-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 2H3 H2 N O S . Cl H
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2-(Trideuteriomethyl)-1,2-thiazol-3-one hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H/i1D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N1SC=CC1=O
Nombre IUPAC 2-(trideuteriometil)-1,2-tiazol-3-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 154.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0047
Porcentaje de pureza >95