Learn More
2-Metil-3-hexanona, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15274288 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15274288 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15274288 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453310050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-hexanone
CAS 7379-12-6
Densidad 0.8250g/mL
Punto de ebullición 131.0°C to 132.0°C
Temperatura de inflamación 24°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula molecular C7H14O
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.825
Sinónimo 2-methyl-3-hexanone, 3-hexanone, 2-methyl, isopropyl propyl ketone, 2-methyl-hexan-3-one, propyl isopropyl ketone, isopropyl-n-propyl ketone, 4-01-00-03328 beilstein handbook reference
Clave InChI HIGGFWFRAWSMBR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(=O)C(C)C
Nombre IUPAC 2-metilhexan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 114.19
PubChem CID 23847
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-3-hexanone, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.