Learn More
(2-Metil-3-furil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10565354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10565354 1 g 1 g
10255694 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10565354 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD10514DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 5554-99-4
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00052572
Clave InChI FTYOGLDPNBZSQC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777165
Nombre IUPAC (2-metilfuran-3-il)metanol
SMILES CC1=C(C=CO1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Methyl-3-furyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-methylfuran-3-yl methanol, 2-methyl-3-furyl methanol, 2-methyl-3-furanmethanol, 3-hydroxymethyl-2-methylfuran, 3-furanmethanol, 2-methyl, 2-methyl-furan-3-yl-methanol, 3-furanmethanol,2-methyl, 2-methylfur-3-yl methanol, 2-methyl-3-furyl methan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%