Learn More
Ácido 2-metil-3-furoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481427 5 g 5 g
11491427 25 g 25 g
11401437 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24928.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6947-94-0 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6947-94-0
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.111
Número MDL MFCD00092314
Clave InChI CFGQZVOVFIZRMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 244756
Nombre IUPAC ácido 2-metilfurán-3-carboxílico
SMILES CC1=C(C=CO1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-furoic acid
Punto de fusión 97°C to 99°C
Cantidad 5 g
Beilstein 112229
Sinónimo 2-methyl-3-furoic acid, 2-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,2-methyl, zlchem 1156, acmc-1b2rk, 2-methyl-3furan carboxylic acid, 2-methyl-3-furan carboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 98%